Learn More
Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048032
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11314576
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20128.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
It is used in chemical research and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la recherche chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol (25 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944-43-4
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00007647
Clé InChI WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
CID PubChem 70345
Nom IUPAC 42,3,5,6Acide-amino--tétrafluorobenzoïque
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 1 g
Beilstein 2121117
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Poids de la formule 209.11
Pourcentage de pureté 98%