Learn More
4-Amino-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10418552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10418552
Marque: Thermo Scientific Acros 330230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39884-48-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39884-48-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00216936
Clé InChI NAXUFNXWXFZVSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-butanol, 2-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-2-ol, 3-hydroxy-n-butylamine, 1-aminomethylpropan-2-ol, 4-aminobutan-2 r,s-ol
CID PubChem 170254
Nom IUPAC 4-aminobutan-2-ol
SMILES CC(CCN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-butanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 104.0°C (34.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2(CH2)2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4518 to 1.4538
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.93
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.