Learn More
4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide, TRC
Code produit 30134864
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134864 250 mg 250mg
30006630 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134864 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA608915250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 952310-00-8
Formule moléculaire C14H21BrN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 389.24
Synonyme 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-(piperidin-4-yl)benzamide Hydrobromide
Nom IUPAC 4-amino-2-ethoxy-5-nitro-N-piperidin-4-ylbenzamide;hydrobromide
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1C(=O)NC2CCNCC2)[N+](=O)[O-])N.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C14H20N4O4.BrH/c1-2-22-13-8-11(15)12(18(20)21)7-10(13)14(19)17-9-3-5-16-6-4-9;/h7-9,16H,2-6,15H2,1H3,(H,17,19);1H
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 250 mg
Poids de la formule 388.0746