Learn More
4-amino-2-fluorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435700
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11435700
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25936.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 399-96-2 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-96-2
Formule moléculaire C6H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 127.118
Numéro MDL MFCD00671760
Clé InChI MXJQJURZHQZLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-hydroxyaniline, 2-fluoro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-fluoro, 4-amino-2-fluoro-phenol, zlchem 955, pubchem2831, acmc-1cswx, 4-amino-2-fluoro phenol
CID PubChem 2735918
Nom IUPAC 4-amino-2-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-fluorophenol
Point de fusion 170°C to 172°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.12
Pourcentage de pureté 97%