Learn More
4-Amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318755
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11318755 1 g 1g
15418959 5 g 5g
2 options
Code produit. 11318755
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12346.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 654-70-6 | C8H5F3N2 | 186.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654-70-6
Formule moléculaire C8H5F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 186.137
Numéro MDL MFCD00042155
Clé InChI PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 522170
Nom IUPAC 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 136°C to 139°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3278074
Poids de la formule 186.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile