Learn More
4-amino-3-chlorophénol chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438607
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11438607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19720.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52671-64-4 | C6H7Cl2NO | 180.028 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52671-64-4
Formule moléculaire C6H7Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 180.028
Numéro MDL MFCD00143110
Clé InChI RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
CID PubChem 12598190
Nom IUPAC 4-Amino--chlorophénol3-chlorophénol ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Point de fusion 254°C to 256°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 180.04
Pourcentage de pureté 98%