Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-3-chlorophénol, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10274584 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10274584
Marque: Thermo Scientific Acros 399310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 52671-64-4
Formule moléculaire C6H6ClNO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 180.03
Numéro MDL MFCD00143110
Clé InChI RFJVQGMBFQGZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chlorophenol hydrochloride, 4-amino-3-chlorophenol hcl, 2-chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride, phenol, 4-amino-3-chloro-, hydrochloride, 4-azanyl-3-chloranyl-phenol hydrochloride, c6h6clno.hcl, acmc-209l0t, ksc495i8f, 4-amino-3-chlorophenol, chloride, 3-chloro-4-aminophenol hydrochloride
CID PubChem 12598190
Nom IUPAC 4-Amino--chlorophénol3-chlorophénol ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Point de fusion 254°C to 256°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(OH)NH2·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 180.03
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.