Learn More
4-amino-3-éthylbenzonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372966
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11372966 5 g 5g
11362966 1 g 1g
2 options
Code produit. 11372966
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10732.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 170230-87-2 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170230-87-2
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.193
Numéro MDL MFCD00041431
Clé InChI YOHLABDNVQLZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-ethyl-benzonitrile, 4-cyano-2-ethylaniline, 4-amino-3-ethyl benzonitrile, buttpark 13\03-08, benzonitrile, 4-amino-3-ethyl-9ci, 4-amino-3-ethylbenzenecarbonitrile, pubchem16098, pubchem21039, acmc-209xcd, intermediates-zcf02269
CID PubChem 2735330
Nom IUPAC 4-amino-3-éthylbenzonitrile
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Point de fusion 60°C to 66°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7526452
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 96%