Learn More
4-amino-3-fluorophénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028680
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15423367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26084.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 399-95-1 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-95-1
Formule moléculaire C6H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 127.118
Numéro MDL MFCD00077452
Clé InChI MNPLTKHJEAFOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-aminophenol, 2-fluoro-4-hydroxyaniline, phenol, 4-amino-3-fluoro, 4-amino-3-fluoro-phenol, pubchem2832, 3-fluoro-4-amino-phenol, 4-amino-3-fluorophenol, acmc-209j9q, 4-amine-3-fluorophenol, buttpark 33\04-79
CID PubChem 2735919
Nom IUPAC 4-amino-3-fluorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-fluorophenol
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 127.12
Pourcentage de pureté 96%