Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027523
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11465767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24339.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.245 g/mol
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique est utilisé comme intermédiaire de colorants mordants et colorants acides.
Solubilité
Soluble dans les bases. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants forts, des bases fortes, des anhydrides acides, des chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-63-2
Formule moléculaire C10H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 239.245
Numéro MDL MFCD00004019
Clé InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
CID PubChem 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2697469
Merck Index 14,454
Informations sur la solubilité Soluble in bases. Insoluble in water.
Poids de la formule 239.25
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonicacid