Learn More
4-Amino-3-acide hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080613
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11499522
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10207.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid is used in the preparation of various pharmaceutical compounds such as sphingosine kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque est utilisé dans la préparation de divers composés pharmaceutiques tels que les inhibiteurs de sphingosine kinase.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et dans l’éthanol aqueux, l’eau (partiellement miscible)
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés. Garder le récipient bien fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2374-03-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00017094
Clé InChI NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
CID PubChem 137566
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 509859
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible)
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%