Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxybutyrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043029
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15486749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65145.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals. Antispasmodic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Réduit l’assimilation d’iode par les glandes thyroïdiennes chez les animaux
  • Antispasmodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-49-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00008141
Clé InChI YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
CID PubChem 2149
ChEBI CHEBI:16080
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C(C(CN)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Point de fusion 223°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Beilstein 1721708
Merck Index 14,444
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Forme physique Poudre