Learn More
4-amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045120
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11387446
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09487.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
4-Amino-3-nitrophenol was used in the synthesis of benzimidazole based Factor Xa (trypsin-like serine protease) inhibitors and 4-(4-amino-3-nitrophenoxy)phthalonitrile. It was also employed as matrix during visible matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-3-nitrophénol a été utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de facteur Xa (protéase à sérine de type trypsine) à base de benzimidazole et de 4-(4-amino-3-nitrophénoxy)phtalonitrile. Il a également été utilisé comme matrice lors de la spectrométrie de masse à désorption/ionisation laser assistée par matrice visible.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1,8 g/L.)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-81-1
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.125
Numéro MDL MFCD00066310
Clé InChI IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
CID PubChem 3758882
Nom IUPAC 4-amino-3-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-nitrophenol
Point de fusion 148°C to 153°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Beilstein 2210196
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1.8g/L.)
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 98%