Learn More
4-Amino-5-aminométhyl-2-méthylpyrimidine Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Criminologie |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 210.0439 |