Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-5-hydroxyméthyl-2-méthylpyrimidine, Mikromol™
Code produit 30052013
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052013 100 mg 100mg
30050601 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052013 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0049.04
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 4-amino-5-hydroxyméthyl-2-méthylpyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
CAS 13100-57-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H9 N3 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(N)n1
Nom IUPAC (4-amino-2-méthylpyrimidine-5-yl)méthanol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 175.62
Quantité 100 mg
Poids de la formule 175.0512 g/mol