Learn More
4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide (Salamide), Mikromol™
Code produit 17911546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911546 25 mg 25mg
17923326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17911546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0011.010025
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide (Salamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H8 Cl N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 285.73
Quantité 25 mg
Poids de la formule 284,9645 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.