Learn More
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, TRC
Code produit 30009714
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009714 25 mg 25mg
30006663 5 mg 5mg
30007407 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60941025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 176849-91-5
Formule moléculaire C15 H22 I N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 403.26
Synonyme 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP)
Nom IUPAC 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxybenzamide
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Noms d’analytes ou de composants 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20)
Type de solution Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantité 25 mg
Poids de la formule 403.0757