Learn More
4-Amino-N-[[(2RS)-1-éthyl-pyrrolidin-2-yl]méthyl]-5-(éthylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, Mikromol™
Description
4-Amino-N-[[(2RS)-1-éthyl-pyrrolidin-2-yl]méthyl]-5-(éthylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 148516-54-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H25 N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Amisulpride Imp. B (EP), 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Amisulpride Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-3-19-7-5-6-11(19)10-18-16(21)12-8-15(24(22,23)4-2)13(17)9-14(12)20/h8-9,11,20H,3-7,10,17H2,1-2H3,(H,18,21) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2O)S(=O)(=O)CC |
| Nom IUPAC | 4-amino-N-[(1-éthylpyrrolide-2-yl)méthyl]-5-éthylsulfonyl-2-hydroxybenzamide |
| Afficher plus |