Learn More
4-Amino-N-[[(2RS)-1-éthyl-pyrrolidin-2-yl]méthyl]-5-iodo-2-méthoxy-benzamide, Mikromol™
Description
4-Amino-N-[[(2RS)-1-éthyl-pyrrolidin-2-yl]méthyl]-5-iodo-2-méthoxy-benzamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| CAS | 176849-91-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H22 I N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp. C (EP), Amisulpride Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(I)c(N)cc2OC |
| Nom IUPAC | 4-amino-N-[(1-éthylpyrrolide-2-yl)méthyl]-5-iodo-2-méthoxybenzamide |
| Afficher plus |