Learn More
4-amino-N-Boc-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478457
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15478457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51980.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 55533-24-9 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55533-24-9
Formule moléculaire C14H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.32
Numéro MDL MFCD00038139
Clé InChI NDMVQEZKACRLDP-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-phe 4-nh2-oh, boc-4-amino-l-phenylalanine, boc-l-4-aminophenylalanine, 4-amino-n-boc-l-phenylalanine, s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 4-amino-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
CID PubChem 2761482
Nom IUPAC (2S)-3-(4-aminophenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.32
Pourcentage de pureté 95%