Learn More
4-amino-N-Fmoc-L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041537
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15489028
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62505.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 95753-56-3 | C24H22N2O4 | 402.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95753-56-3
Formule moléculaire C24H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 402.45
Numéro MDL MFCD00237664
Clé InChI VALNSJHHRPSUDO-QFIPXVFZSA-N
Synonyme fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-nh2-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, n, a-fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-4-amino-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-3-4-aminophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-4-ao-l-phenylalanine, fmoc-phe p-nh2-oh, pubchem12464
CID PubChem 7019927
Nom IUPAC acide (2S)-3-(4-aminophényl)-2-(9H-fluoréno-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 402.44
Pourcentage de pureté 98%