Learn More
4-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7034131
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15428247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51788.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 277319-62-7
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.169
Numéro MDL MFCD08061151
Clé InChI CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
CID PubChem 5478941
Nom IUPAC 4-amino-N’-hydroxybenzènecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamidoxime
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt