Learn More
Acide 4-aminobenzènesulfonique (acide sulfanilique), Mikromol™
Codice prodotto. 17950726
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
17950726 25 mg 25mg
17901306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17950726 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0227.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-aminobenzènesulfonique (acide sulfanilique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Sulfanilic Acid
CAS 121-57-3
Noms d’analytes ou de composants Sulfanilic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H7 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 173.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 173,0147 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.