Learn More
Acide 4-aminobenzoïque, Mikromol™
Code produit 17987924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17987924 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17987924 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0094.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-aminobenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Noms d’analytes ou de composants Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 137,0477 g/mol