Learn More
4-Acide aminobenzoïque (PABA), 98,5à 101,5 % (base sèche), Affymetrix/USB™
Code produit 15895078 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895078 500 g Flacon en plastique 500g
15895248 1 kg Flacon en plastique 1kg
15805258 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15895078 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J11055.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid (PABA)
Point de fusion ∼187°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Beilstein 471605
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Densité 1.374
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Sensibilité Light sensitive
Gravité spécifique 1.374