Learn More
4-aminobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10080173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10080173
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4403-71-8 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4403-71-8
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00075513
Clé InChI BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
CID PubChem 427814
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.0780g/mL
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2C6H4NH2
Indice de réfraction 1.6080 to 1.6100
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.078
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.