Learn More
4-aminobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15481658
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15481658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55424.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
It is used to manufacture azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la fabrication des colorants azoïques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le DMSO et le méthanol
Remarques
Stockage à -20°C. Éviter la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-67-1
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.227
Numéro MDL MFCD00007879
Clé InChI DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
CID PubChem 7102
ChEBI CHEBI:1784
Nom IUPAC 4-phénylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobiphenyl
Point de fusion 52°C to 54°C
Point d’ébullition 191°C (15 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 386533
Merck Index 14,1235
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Aminobiphenyl