Learn More
Acide 4-aminobutanoïque (acide gamma-aminobutyrique), Mikromol™
Code produit 30051946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1296.010100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-aminobutanoïque (acide gamma-aminobutyrique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutanoic acid (GABA)
CAS 56-12-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid, Sodium Alendronate Impurity A, Vigabatrin Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
SMILES NCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-aminobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 103.0633 g/mol