Learn More
4-Aminobutyraldéhyde diéthylacétal, 95%
Code produit 10523145 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523145 5 g Flacon en verre 5g
10229803 1 g Flacon en verre 1g
10190153 25 g Flacon en verre 25g
10700605 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10523145 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 103260050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 6346-09-4 | C₈H₁₉NO₂| 161,24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6346-09-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.24
Numéro MDL MFCD00008227
Clé InChI GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 4,4-diéthoxybutan-1-amine
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 196.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.4270 to 1.4290
Quantité 5 g
Beilstein 04,319
Gravité spécifique 0.9
Synonyme 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
CID PubChem 80672
Poids de la formule 161.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement