Learn More
Chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de vanillylamine), Mikromol™
Code produit 30050071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050071 100 mg 100mg
30052620 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050071 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1033.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de vanillylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Noms d’analytes ou de composants 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CN)ccc1O
Nom IUPAC 4-(aminométhyl)-2-méthoxyphénol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Quantité 100 mg
Poids de la formule 189,0557 g/mol