Learn More
Chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de vanillylamine), Mikromol™
Product Code. 30052620
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30052620 25 mg 25mg
30050071 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052620 Supplier Mikromol Supplier No. MM1033.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 4-(aminométhyl)-2-méthoxyphénol (chlorhydrate de vanillylamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Noms d’analytes ou de composants 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CN)ccc1O
Nom IUPAC 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Quantité 25 mg
Poids de la formule 189,0557 g/mol