Learn More
Acide 4-(aminométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30135323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135323 10 g 10g
30136665 100 g 100g
17903805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61523010G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-91-7
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethylbenzoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Poids de la formule 151.0633
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 10 g