Learn More
Acide 4-(aminométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30136665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136665 100 g 100g
30135323 10 g 10g
17903805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136665 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA615230100G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-91-7
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Synonyme 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethylbenzoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Poids de la formule 151.0633
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 100 g