Learn More
Acide 4-aminométhylbenzoïque, Mikromol™
Code produit 30463862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463862 4 x 25 mg -
17962216 100 mg 100mg
17943136 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463862 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0330.0400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-aminométhylbenzoïque, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethylbenzoic Acid
CAS 56-91-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminomethylbenzoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-(aminométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol