Learn More
4-Aminophénol, LoGiCal
Code produit 30462721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462721 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462721 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0042.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminophenol
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-aminophénol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Quantité 10 mg
Poids de la formule 109,0528 g/mol