Learn More
4-Aminophénol, Mikromol™
Code produit 17951696
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17951696 100 mg 100mg
17983756 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17951696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Amino-4 phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminophenol
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C6 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-aminophénol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Quantité 100 mg
Poids de la formule 109.0528 g/mol