Learn More
4-Aminophénol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophenol |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Aminophenol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 109.0528 |
| Pourcentage de pureté | >95% |