Learn More
Acide 4-aminophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10018661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10018661
Marque: Thermo Scientific Acros 104280050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197-55-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007916
Clé InChI CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
CID PubChem 14533
Nom IUPAC 2-(4-aminophenyl)acetic acid
SMILES NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylacetic acid
Point de fusion 196.0°C to 201.0°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CH2CO2H
Beilstein 14, 456
Merck Index 15, 459
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Eau 1% max. (K.F.)
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminophenylacetic acid