Learn More
Acide 4-aminophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminophenylacetic acid |
| Point de fusion | 196.0°C to 201.0°C |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Jaune à beige |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | H2NC6H4CH2CO2H |
| Beilstein | 14, 456 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Aminophenylacetic acid