Learn More
4-Aminophényléther (4,4'-oxydianiline), Mikromol™
Code produit 18062560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062560 25 mg 25mg
17999869 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18062560 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.210025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Aminophényléther (4,4'-oxydianiline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Noms d’analytes ou de composants 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4,4'-Oxybis-benzenamine, Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
Formule InChI InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
Nom IUPAC 4-(4-aminophénoxy)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 200,095 g/mol