Learn More
4-Aminopyrimidin-2(1H)-one (Cytosine), Mikromol™
Code produit 17934156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17934156 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17934156 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0749.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Aminopyrimidin-2(1H)-one (Cytosine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine
CAS 71-30-7
Noms d’analytes ou de composants Cytosine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N3 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Gemcitabine Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP), Cytosine, GR 93089X, Lamivudine related, Cytosine (GR93089X), Cytarabine Impurity C, Gemcitabine Hydrochloride Impurity A, Lamivudine Impurity E, Gemcitabine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1
Nom IUPAC 4-amino-1H-pyrimidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 111,0433 g/mol