Learn More
4-Acide aminosalicylique, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430897
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11430897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23289.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Competitive pteridine synthetase inhibitor, has antibacterial capable of inhibiting the growth of Mycobacterium tuberculosis. It inhibits NF-κB and folic acid synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur compétitif de la ptéridine synthétase, avec la capacité antibactérienne d’inhiber la croissance du bacille de Koch. Il inhibe le NF-κB et la synthèse de l’acide folique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 g/l) à 20°C, le diluat d’hydroxyde de sodium, le diluat d’acide nitrique, l’éther (légèrement), le méthanol, l’acétone et l’éthanol. Pratiquement insoluble dans le benzène, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-49-6
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007789
Clé InChI WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
CID PubChem 4649
ChEBI CHEBI:27565
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminosalicylic acid
Point de fusion ∼135°C to 145°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 473071
Merck Index 14,477
Informations sur la solubilité Soluble in water (2g/L) at 20°C,dilute sodium hydroxide,dilute nitric acid,ether (slightly),methanol,acetone,and ethanol. Virtually insoluble in benzene,chloroform,and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté ≥98%