Learn More
Formate de 4-azabenzimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15509353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15509353
Marque: Thermo Scientific Acros 458820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C6H5N3·CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Azabenzimidazole formate
Point de fusion 77.0°C to 78.0°C
Analyse élémentaire 48.87 to max. 52.95% min. (Carbon) 24.42 to max. 26.46% min. (Nitrogen)
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%