Learn More
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313076
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11313076
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10920.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13431-41-9 | C8H11N3S | 181.257 g/mol
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13431-41-9
Formule moléculaire C8H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 181.257
Numéro MDL MFCD00025145
Clé InChI ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyl-3-thiosemicarbazide, 4-benzylthiosemicarbazide, 3-amino-1-benzylthiourea, n-benzylhydrazinecarbothioamide, 4-benzylthiosemicarbazone, hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl, hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl, hydrazino benzylamino methane-1-thione, n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-benzyl-thiourea
CID PubChem 737135
Nom IUPAC 1-amino-3-benzylthiourée
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2096431
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.26
Pourcentage de pureté ≥98%