Learn More
Acide 4-(benzyl(méthyl)amino)benzoïque, TRC
Code produit 30338447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30338447 100 mg 100mg
30343758 25 mg 25mg
30329379 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30338447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB287865100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyl(methyl)amino)benzoic Acid
Noms d’analytes ou de composants 4-(Benzyl(methyl)amino)benzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H15 N O2
Formule InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-16(11-12-5-3-2-4-6-12)14-9-7-13(8-10-14)15(17)18/h2-10H,11H2,1H3,(H,17,18)
Type de solution Neat
SMILES CN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=O)O
Nom IUPAC 4-[acide benzyl(méthyl)amino]benzoïque
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 241.285
Quantité 100 mg
Poids de la formule 241.11