Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 90°C to 93°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 294.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |