Learn More
Acide 4-benzoxy-3,5-diméthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353576
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11353576
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14536.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 97888-80-7 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97888-80-7
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD00272572
Clé InChI JABUPJCJZZNUFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoate
CID PubChem 2733993
Nom IUPAC acide 3,5-diméthyl-4-phénylméthoxybenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Point de fusion 157°C to 160°C
Quantité 1 g
Beilstein 5045861
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté ≥98%