Learn More
4-benzyloxypyridine N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344835
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344835 5 g 5g
11334835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17946.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2683-66-1 | C12H11NO2 | 201.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2683-66-1
Formule moléculaire C12H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 201.23
Numéro MDL MFCD00047427
Clé InChI SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy pyridine n-oxide, 4-benzyloxy pyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine n-oxide, 4-benzyloxypyridine 1-oxide, 4-benzyloxypyridine-n-oxide, 4-benzyloxy pyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 4-phenylmethoxy-, 1-oxide, 4-phenylmethoxy pyridin-1-ol, pubchem2123
CID PubChem 295871
SMILES [O-][N+]1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxypyridine N-oxide
Point de fusion 173°C to 175°C
Quantité 5 g
Beilstein 165005
Nom IUPAC 4-(benzyloxy)pyridin-1-ium-1-olate
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%