Learn More
4-benzylphénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11374256
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11374256
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19332.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101096-72-4
Formule moléculaire C15H13N
Poids moléculaire (g/mol) 207.276
Numéro MDL MFCD00060310
Clé InChI RNZDBGKQDKFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzylphenylacetonitrile, 2-4-benzylphenyl acetonitrile, acmc-20amog, 4-benzylphenyl acetonitrile, 4-benzyl-l-cyanomethylbenzene, 2-4-benzylphenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile,4-phenylmethyl
CID PubChem 597531
Nom IUPAC 2-(4-benzylphényl)acétonitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzylphenylacetonitrile
Point de fusion 34°C to 37°C
Point d’ébullition 145°C to 150°C (0.05 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Beilstein 3258509
Poids de la formule 207.28
Pourcentage de pureté 97%