Learn More
4-Benzylpyridine, Mikromol™
Description
4-Benzylpyridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Benzylpyridine |
| CAS | 2116-65-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Benzylpyridine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C12 H11 N |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pheniramine Maleate Imp. B (EP), Pheniramine Imp. B (EP), 4-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity B, Pheniramine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | C(c1ccccc1)c2ccncc2 |
| Nom IUPAC | 4-benzylpyridine |
| Afficher plus |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?